Merck
全部照片(3)
重要文件
SAB4301906
Sigma-Aldrich
Anti-HOXC9
affinity isolated antibody
同義詞:
HOX3B
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
mouse, human
技術
immunohistochemistry: 1: 20-100
western blot: 1:200-1:1000
登錄號
NP_008828
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HOXC9(3225)
免疫原
Synthetic peptide of human HOXC9
特點和優勢
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
外觀
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)