文件
SAB4200757
Sigma-Aldrich
抗-GABA抗体,小鼠单克隆
clone 12-6-5, purified from hybridoma cell culture
同義詞:
抗-C型凝集素结构域家族 13 成员 D, 抗180 kDa 分泌型磷脂酶A2受体, 抗M型受体, 抗PLA2-R, 抗PLA2R, 抗分泌型磷脂酶A2受体
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified from hybridoma cell culture
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
12-6-5, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
~180 kDa
物種活性
human
濃度
~1 mg/mL
技術
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 1-2 μg/mL using partial recombinant human PLA2R1 protein (predicted ~150kDa)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
同型
IgG2b
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PLA2R1(22925)
一般說明
小鼠抗PLA2R单克隆抗体(小鼠IgG2b同种型)来源于小鼠骨髓瘤细胞与对应于细胞外序列NC3的重组人PLA2R片段免疫小鼠脾细胞融合产生的12-6-5杂交瘤。分泌型磷脂酶A2受体(PLA2R)为180 kDa,是甘露糖受体(MR)家族的I型跨膜糖蛋白成员。大的细胞外糖基化区域,包含N端富含半胱氨酸的结构域(CysR)、纤连蛋白样II型结构域(FnII)和8-10个C型凝集素样结构域(CTLD)。
免疫原
人PLA2R细胞外序列N-C3(包含N端富含半胱氨酸的结构域FibII-CTLD1-CTLD2-CTLD3)
應用
抗PLA2R抗体可用于
  • 免疫印迹
  • 免疫荧光
  • 流式细胞术
  • 免疫组化
生化/生理作用
分泌型磷脂酶A2受体(PLA2R)是分泌型磷脂酶A2(sPLA2)的受体,使其从循环中清除,从而调节其生物学作用。PLA2R还参与清除,随后抑制sPLA2-X和蛇毒sPLA2等血液分泌型磷脂酶A2(sPLA2)的有效酶活性。PLA2R的可溶性循环形式构成内源性sPLA2抑制剂。PLA2R在正常人肾小球的肾足细胞中表达,在特发性膜性肾病(IMN)患者中,PLA2R与IgG4共同定位于肾小球的免疫沉积物中。
外觀
0.01 M 磷酸盐缓冲液(pH 7.4,含有 15 mM 叠氮化钠)溶液
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
M-type phospholipase A2 receptor as target antigen in idiopathic membranous nephropathy
Beck Jr L H, et al.
The New England Journal of Medicine, 361(1), 11-21 (2009)
Antiphospholipase A2 receptor autoantibodies: a step forward in the management of primary membranous nephropathy
Obrisca B, et al.
BioMed Research International, 2015(3) (2015)
Membranous nephropathy: integrating basic science into improved clinical management
Cattran D C and Brenchley P E
Kidney International, 91(3), 566-574 (2017)
Phospholipase A2 receptor: a regulator of biological functions of secretory phospholipase A2
Hanasaki, Kohji and Arita, Hitoshi
Prostaglandins & other lipid mediators, 68, 71-82 (2002)