分子量
50 kDa
物種活性
guinea pig, mouse, rabbit, human, rat
濃度
0.5-1 mg/mL
技術
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
登錄號
NM_002467
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MYC(4609)
一般說明
细胞骨髓细胞瘤病(c-myc)基因位于人染色体8q24上,它是最初从禽类骨髓细胞瘤病毒中分离的v-myc基因的细胞同源物。c-myc是MYC基因家族的成员。c-Myc基因可编码碱性螺旋- 环-螺旋/亮氨酸拉链(bHLH/LZ)转录因子,该转录因子可调节G1-S细胞周期转变。
免疫原
靶向人MYC N末端区域的合成肽
生化/生理作用
细胞骨髓细胞瘤病(c-myc)癌基因在细胞增殖、分化、凋亡中起重要作用,并可作为基因表达的转录调节因子。 c-Myc 表达对于协助大多数细胞进入细胞周期的合成(S)期是必要且充分的。编码的蛋白质在癌症发展和进展过程中的血管生成起着至关重要的作用。c-Myc 与其结合伴侣 Max 相互作用,并激活促生长基因的转录,如细胞周期蛋白 D2、鸟氨酸脱羧酶和转录因子 E2F1,它也通过与 Max 和 Sp1 或 Miz1复合物中的转录起始元件(Inr)结合抑制多种转录因子的转录,尤其是 p21 和 p27。DLBCL(弥漫性大B细胞淋巴瘤)中MYC过表达导致使用利妥昔单抗联合环磷酰胺,阿霉素,长春新碱和强的松(R-CHOP)进行侵入性治疗时效果很差。
序列
合成肽位于以下区域内: MDFFRVVENQQPPATMPLNVSFTNRNYDLDYDSVQPYFYCDEEENFYQQQ
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
Not finding the right product?
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
8q24 prostate, breast, and colon cancer risk loci show tissue-specific long-range interaction with MYC.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 107, 9742-9746 (2010)
Apoptotic signaling by c-MYC.
Oncogene, 27, 6462-6472 (2008)
8q24 prostate, breast, and colon cancer risk loci show tissue-specific long-range interaction with MYC
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 107, 9742-9746 (2010)
Virologica Sinica, 36(5), 1027-1035 (2021-04-09)
Host interferon-stimulated gene 20 (ISG20) exerts antiviral effects on viruses by degrading viral RNA or by enhancing IFN signaling. Here, we examined the role of ISG20 during pseudorabies virus (PRV) proliferation. We found that ISG20 modulates PRV replication by enhancing
Genes & development, 16(19), 2530-2543 (2002-10-09)
c-Myc promotes cell growth and transformation by ill-defined mechanisms. c-myc(-/-) mice die by embryonic day 10.5 (E10.5) with defects in growth and in cardiac and neural development. Here we report that the lethality of c-myc(-/-) embryos is also associated with