分子量
83 kDa
物種活性
human, mouse, rabbit, dog, pig, rat, horse, bovine
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... NPHP1(4867)
免疫原
靶向人NPHP1中间区域的合成肽
序列
合成肽位于以下区域内: GILFELGISYIRNSTGERGELSCGWVFLKLFDASGVPIPAKTYELFLNGG
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含0.09%(w/v)叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Dantong Li et al.
Human molecular genetics, 31(2), 232-243 (2021-08-21)
Nephronophthisis (NPH) is the most prevalent monogenetic disorder leading to end-stage renal failure (ESRD) in childhood. Mutations in Nphp1, encoding a cilia-localized protein, account for the majority of NPH cases. Despite its identification many years ago, Nphp1 deletions targeting exon