SAB1408755
同義詞:
CDR62, Yo
1 of 10
Sigma-Aldrich
GF305
IFN-γ无重组人动物蛋白
G8795
抗-GAPDH抗体,小鼠单克隆 小鼠抗
IF002
干扰素γ蛋白,重组人类
SRP3058
IFN-γ 人
N9150
制霉菌素即用型溶液
ZRB1913
Anti-ATF6α Antibody, clone 1F11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
A1978
抗 β-肌动蛋白抗体,小鼠单克隆
HPA002126
Anti-ICAM1 antibody produced in rabbit
I3265
干扰素-γ 人
AMAB91220
抗-CDH2单克隆抗体 小鼠抗
mouse
100
unconjugated
purified immunoglobulin
primary antibodies
4D2, monoclonal
buffered aqueous solution
antigen 75.68 kDa
human
immunofluorescence: suitableindirect ELISA: suitablewestern blot: 1-5 μg/mL
IgG2bκ
BC017503
Q01850
dry ice
−20°C
unmodified
human ... CDR2(1039)
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?