文件
SAB1405327
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OTOP2 antibody produced in mouse
clone 6F11, ascites fluid
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
6F11, monoclonal
分子量
antigen ~33.92 kDa
物種活性
human
技術
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... OTOP2(92736)
相關類別
免疫原
OTOP2 (NP_835454, 423 a.a. ~ 493 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ESLHRGPPGAEPHSTHPKEPCQDLTFTNLDALHTLSACPPNPGLVSPSPSDQREAVAIVSTPRSQWRRQCL
外觀
Clear solution
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1