Merck
全部照片(3)
文件
SAB1405131
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LZTFL1 antibody produced in mouse
clone 1B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
同義詞:
FLJ36386
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1B1, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~35.02 kDa
物種活性
human
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... LZTFL1(54585)
相關類別
免疫原
LZTFL1 (AAH25988.1, 39 a.a. ~ 120 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LKESRLVEDTFTIDEVSEVLNGLQAVVHSEVESELINTAYTNVLLLRQLFAQAEKWYLKLQTDISELENQELLEQVAEFEKA
外觀
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1