重要文件
SAB1401997
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SPATA4 antibody produced in mouse
clone 4A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
同義詞:
MGC33432, SPEF1B, TSARG2
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
共軛:
unconjugated
application:
ELISA (c)
WB
無性繁殖:
4A2, monoclonal
物種活性:
human
citations:
技術:
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
4A2, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
技術
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SPATA4(132851)
相關類別
免疫原
SPATA4 (NP_653245, 206 a.a. ~ 305 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NELKAEFLILLHMLQRKLGRKLNPEWFDVKPTVGEVTLNHLPAQASGRRYNLKVKRGRVVPVLPNIGSGGSSHREIHVKQAGQHSYYSAMKPIRNMDKKP
外觀
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)