抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
技術
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PDHA2(5161)
免疫原
PDHA2 (NP_005381.1, 1 a.a. ~ 388 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLAAFISRVLRRVAQKSARRVLVASRNSSNDATFEIKKCDLYLLEEGPPVTTVLTRAEGLKYYRMMLTVRRMELKADQLYKQKFIRGFCHLCDGQEACCVGLEAGINPSDHVITSYRAHGVCYTRGLSVRSILAELTGRRGGCAKGKGGSMHMYTKNFYGGNGIVGAQGPLGAGIALACKYKGNDEICLTLYGDGAANQGQIAEAFNMAALWKLPCVFICENNLYGMGTSTERAAASPDYYKRGNFIPGLKVDGMDVLCVREATKFAANYCRSGKGPILMELQTYRYHGHSMSDPGVSYRTREEIQEVRSKRDPIIILQDRMVNSKLATVEELKEIGAEVRKEIDDAAQFATTDPEPHLEELGHHIYSSDSSFEVRGANPWIKFKSVS
Sequence
MLAAFISRVLRRVAQKSARRVLVASRNSSNDATFEIKKCDLYLLEEGPPVTTVLTRAEGLKYYRMMLTVRRMELKADQLYKQKFIRGFCHLCDGQEACCVGLEAGINPSDHVITSYRAHGVCYTRGLSVRSILAELTGRRGGCAKGKGGSMHMYTKNFYGGNGIVGAQGPLGAGIALACKYKGNDEICLTLYGDGAANQGQIAEAFNMAALWKLPCVFICENNLYGMGTSTERAAASPDYYKRGNFIPGLKVDGMDVLCVREATKFAANYCRSGKGPILMELQTYRYHGHSMSDPGVSYRTREEIQEVRSKRDPIIILQDRMVNSKLATVEELKEIGAEVRKEIDDAAQFATTDPEPHLEELGHHIYSSDSSFEVRGANPWIKFKSVS