Merck
全部照片(3)
重要文件
SAB1400036
Sigma-Aldrich
Anti-CALML3 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
同義詞:
Anti-CLP
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
技術
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CALML3(810)
免疫原
CALML3 (NP_005176.1, 1 a.a. ~ 149 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADQLTEEQVTEFKEAFSLFDKDGDGCITTRELGTVMRSLGQNPTEAELRDMMSEIDRDGNGTVDFPEFLGMMARKMKDTDNEEEIREAFRVFDKDGNGFVSAAELRHVMTRLGEKLSDEEVDEMIRAADTDGDGQVNYEEFVRVLVSK
外觀
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)