重要文件
S6880
Sigma-Aldrich
Oleyl stearate
~99%, liquid
同義詞:
Stearic acid oleyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C36H70O2
CAS號碼:
分子量::
534.94
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
~99%
形狀
liquid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
包裝
Sealed ampule.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jianzhong Chen et al.
Lipids, 50(8), 821-836 (2015-07-17)
A series of different types of wax esters (represented by RCOOR') were systematically studied by using electrospray ionization (ESI) collision-induced dissociation tandem mass spectrometry (MS/MS) along with pseudo MS(3) (in-source dissociation combined with MS/MS) on a quadrupole time-of-flight (Q-TOF) mass