抗體表格
whole antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
包含
15 mM sodium azide
物種活性
rat, human
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:8,000 using sections of normal human appendix or serotonin-containing carcinoid tumors
immunohistochemistry (frozen sections): 1:5,000 using perfusion-fixed (4% paraformaldehyde), frozen sections of rat brain.
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HTR1A(3350)
一般說明
血清素/ 5-HT(5-羟色胺)是存在于脑中的神经递质。抗血清素对正常人阑尾和含血清素的类癌肿瘤的福尔马林固定、石蜡包埋切片中的肠嗜铬细胞有特异性染色。在中枢神经系统(CNS)中,抗血清与大鼠脑的灌注固定的、自由漂浮部分中的含血清素的纤维反应。
特異性
在多聚甲醛灌注固定的大鼠脑冷冻切片中,抗体与的含血清素的纤维反应。该产品对正常人阑尾和含血清素的类癌肿瘤的福尔马林固定、石蜡包埋切片中的肠嗜铬细胞有特异性染色。
免疫原
血清素肌酸酐硫酸盐复合物与甲醛结合成 BSA。
應用
抗血清素抗体可用于免疫细胞化学。
生化/生理作用
血清素/ 5-HT,中脑中缝系统控制情绪、情绪、认知和运动功能、昼夜节律和神经内分泌节律(如食物摄入、睡眠和生殖活动)。它参与自然奖励相关的生理和行为,从喂养到性活动。
外觀
本产品为含有15mM 叠氮化钠防腐剂的液体。
儲存和穩定性
如需连续使用,请储存在2-8°C,最长一个月。要长期存储,冻结工作等分试样。不建议反复冻融或存放在“无霜”冰箱中。如果长期储存时发生轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文档中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途,或任何类型的消费,或应用于人或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
客戶也查看了
Frontiers in zoology, 10(1), 35-35 (2013-06-20)
One of the most interesting riddles within crustaceans is the origin of Cladocera (water fleas). Cladocerans are morphologically diverse and in terms of size and body segmentation differ considerably from other branchiopod taxa (Anostraca, Notostraca, Laevicaudata, Spinicaudata and Cyclestherida). In
Characterization of efferent projections of chemosensitive neurons in the caudal parapyramidal area of the rat brain
Brain Research Bulletin, 66(3), 235-248 (2005)
Allelic Variation of Human Serotonin Transporter Gene Expression
Journal of Neurochemistry, 66(6), 2621-2624 (1996)
Roles for serotonin in neuroembryogenesis.
Serotonin, 477-506 (1981)
Central serotonin depletion affects rat brain areas differently: a qualitative and quantitative comparison between different treatment schemes.
Neuroscience Letters, 392(1-2), 129-134 (2006)