無菌
(sterile)
sterile
包裝
pkg of 15 coverslips per insert
pkg of 5 inserts
製造商/商標名
Grace Bio-Labs
長度 × 寬度
12 mm × 12 mm
一般說明
盖玻片固定在薄的显微镜下透明的硅胶基底上,将盖玻片固定在培养容器上,以防止培养和分析过程中的移动和细胞损伤。培养期间,细胞可在无硅胶干扰的情况下成像。每个盖玻片周围的硅胶周界作为疏水屏障隔离液体。硅胶背衬易于拆除(通过剥离),便于常规安装。以插入物形式提供,便于培养和批量处理,每板最多 15 个盖玻片,或以单个硅胶背衬的 12 mm×12 mm 盖玻片形式提供。
法律資訊
SecureSlip is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.