重要文件
RT6011-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
T-60-11, non aerosol tight, without adapter, without lid, to hold, 60 x 1.5/2.0 mL tubes
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
to hold 60 x 1.5/2.0 mL tubes
drum rotor (microtubes)
non aerosol tight
without adapter
without lid
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022638505 (NA)
Eppendorf® 5804730003 (EU)
參數
16,400 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)