重要文件
RFA4530113-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-30-11, aerosol tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
lid
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022654047 (NA)
Eppendorf® 5427753001 (EU)
參數
20,817 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5430/5430R
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
特點和優勢
  • The rotor features aerosol tight quick lock rotor lid made of aluminum for use with hazardous sample
  • Fixed angle rotor holds sample at 45°
  • Compatible with 5430/5430R centrifuges
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)