技術
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... EPHA7(2045)
一般說明
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-EphA7.
應用
请参考Protocol了解详情。
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials