文件
RAB0945
Sigma-Aldrich
磷酸酪氨酸EPHA5 / Ephrin A型受体5 ELISA试剂盒
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
物種活性
human
技術
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... EPHA5(2044)
一般說明
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-EphA5.
應用
请参考Protocol了解详情。
套裝中的組件也可單獨購買
產品號碼
描述
SDS
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinSDS
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials