重要文件
RAB0456
Sigma-Aldrich
Neurokinin-B EIA试剂盒
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.32
物種活性
mouse, rat, human
技術
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... TAC3(6866)
mouse ... TAC3(21334)
rat ... TAC3(29191)
一般說明
The Neurokinin B Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting Neurokinin B peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay.
免疫原
Neurokinin-B, synthetic peptide
應用
请参考Protocol了解详情。
套裝中的組件也可單獨購買
產品號碼
描述
SDS
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)