重要文件
RAB0415
Sigma-Aldrich
抵抗素EIA试剂盒
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41123300
NACRES:
NA.32
物種活性
mouse, rat, human
包裝
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技術
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
輸入
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 466 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... RETN(56729)
一般說明
The Resistin Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting Resistin peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay. EIA-RES-1 detects Resistin (90aa).
免疫原
Resistin, synthetic peptide
應用
请参考Protocol了解详情。
套裝中的組件也可單獨購買
產品號碼
描述
SDS
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)