重要文件
RA481WO-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
A-4-81, for 5810/5810R, aerosol-tight, without buckets
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
to hold 4 x 500 mL rectangular buckets
to hold 4 x MTP/flex buckets
aerosol-tight
for 5810/5810R
medium to high-capacity swing-bucket rotor
without buckets
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022638611 (NA)
Eppendorf® 5810743001 (EU)
參數
4,000 max. RCF (3,220 xg)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)