重要文件
RA4814-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
A-4-81, for 5810/5810R, aerosol-tight, with 4 MTP/Flex buckets
同義詞:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
to hold MTP, DWP plates
aerosol-tight
for 5810/5810R
medium to high-capacity swing-bucket rotor
with 4 MTP/Flex buckets
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022638807 (NA)
Eppendorf® 5810725003 (EU)
參數
3,220 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5810/5810R
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)