重要文件
RA4384-EP
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
A-4-38, aerosol-tight, with 4 x 100 mL round buckets
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
to hold 1.5 - 100 mL tubes
to hold x blood collection and cell culture tubes
aerosol-tight
swing bucket rotor
with 4 x 100 mL round buckets
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022639048 (NA)
Eppendorf® 5702720003 (EU)
參數
3,000 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5702/5702R/502RH
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Rotors to fit Eppendorf centrifuge models 5702, 5720 R, and 5720 RH
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)