重要文件
RA2DWPAT-EP
Rotor for Eppendorf® 5810/5810R Centrifuges
A-2-DWP-AT, aerosol-tight
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
特點
to hold 2 x 1 filtration plate kits
to hold 2 x 2 DWP
to hold 2 x 6 MTP
A-2-DWP-AT, aerosol-tight
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022639901
參數
4,500 max. RCF (3,486 xg)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5810/5810R
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Rotor for Eppendorf(R) 5418/5418R Centrifuge
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)