文件
R8779
Sigma-Aldrich
抗-Rab7 抗体,小鼠单克隆 小鼠抗
~2 mg/mL, clone Rab7-117, purified from hybridoma cell culture
同義詞:
抗 Ras 相关蛋白
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified from hybridoma cell culture
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
Rab7-117, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
~24 kDa
物種活性
bovine, human, monkey, mouse, chicken, rat
包裝
antibody small pack of 25 μL
濃度
~2 mg/mL
技術
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa total cell extract
同型
IgG2b
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... RAB7A(7879)
mouse ... Rab7(19349)
rat ... Rab7a(29448)
一般說明
Rab7是小鸟苷三磷酸酶(GTPase)的Rab族成员。该族属于小鸟苷三磷酸酶大鼠肉瘤(Ras)的超级家族。Rab蛋白包括鸟嘌呤核苷酸结合的保守区域和具有半胱氨酸基序的高变COOH-端域,与亚细胞靶向有关。带一个或两个香叶酰香叶酰组的半胱氨酸基序的翻译后修饰对于膜结合和Rab蛋白的正确细胞内定位至关重要。人类染色体中的基因Rab7a定位于3q21.3。
特異性
单克隆抗 Rab7 抗体可识别人、猴、牛、大鼠、小鼠和鸡 Rab7。
應用
小鼠抗Rab7单克隆抗体可用于ELISA、免疫印迹(约24 kDa)、 免疫沉淀、免疫组织化学、免疫荧光和免疫细胞化学。
生化/生理作用
Rab GTPases是真核细胞不同亚细胞区室间膜运输的中心调节因子。Rab GTPases的调节能力取决于其在与结合的不活跃状态和与GTP结合的活跃状态之间循环的能力。Rab蛋白的激活再加上其与细胞膜的结合,允许其招集下游效应蛋白到亚细胞区室的细胞质表面。通过其效应蛋白,Rab GTPases可调节囊泡形成、肌动蛋白和微管蛋白依赖性囊泡运动,以及膜融合。Rab7调节从早期到晚期核内体以及从晚期核内体到溶酶体的囊泡运输。Rab7还参与了晚期自噬液泡的成熟。Rab7效应物包括Rab相互作用溶酶体蛋白(RILP)——通过介导动力蛋白/动力蛋白运动的招集来控制晚期核内体和溶酶体运输、Rab-7相互作用的环指蛋白(Rabring7)和hVPS34/p150复合物。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Rab7b, a novel lysosome-associated small GTPase, is involved in monocytic differentiation of human acute promyelocytic leukemia cells
Yang M, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 318(3), 792-799 (2004)
CMT2B-associated Rab7 mutants inhibit neurite outgrowth
Cogli L, et al.
Acta Neuropathologica, 120(4), 491-501 (2010)
The Rab GTPase family
Stenmark H and Olkkonen VM
Genome Biology, 2(5), reviews3007-reviews3007 (2001)
JNK-interacting protein 3 mediates the retrograde transport of activated c-Jun N-terminal kinase and lysosomes
Drerup CM and Nechiporuk AV
PLoS Genetics, 9(2), e1003303-e1003303 (2013)
Ryan J Schulze et al.
The Journal of cell biology, 203(2), 315-326 (2013-10-23)
Lipid droplets (LDs) are lipid storage organelles that in hepatocytes may be catabolized by autophagy for use as an energy source, but the membrane-trafficking machinery regulating such a process is poorly characterized. We hypothesized that the large GTPase dynamin 2