R8509
同義詞:
wire tube holder
1 of 10
Sigma-Aldrich
R8384
Scienceware® centrifuge tube rack, epoxy-coated steel
CLS4365
Corning® 聚苯乙烯泡沫塑料管架(50 mL 离心管)
R5651
Four-way microtube rack
C8358
Cube Rack
R8634
CLS4366
Corning®通用管架,用于15 mL和50 mL锥形底离心管
CLS431355
Corning® foam centrifuge rack, 15 mL
BAF198560250
Poxygrid® Centrifuge Bottle Rack
HS120771
Coated Wire Tube Rack
Z178020
Scienceware® POXYGRID® test-tube rack
Holds 8 x 50 mL tubes
pack of 1 ea
Bel-Art F18794-0000
15 cm × 7.6 cm × 8.9 cm
30 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
管架
從最近期的版本中選擇一個:
抱歉,我們目前沒有在線上提供本產品的COA
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 3
BAF187453011
No-Wire™ Multi-Tube Racks
R5026
BAF187453017