重要文件
PZ0147
Sigma-Aldrich
PHA-665752 水合物
≥98% (HPLC)
同義詞:
(3Z)-5-[[(2,6-Dichlorophenyl)methyl]sulfonyl]-3-[[3,5-dimethyl-4-[[(2R)-2-(1-pyrrolidinylmethyl)-1-pyrrolidinyl]carbonyl]-1H-pyrrol-2-yl]methylene]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one 水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C32H34Cl2N4O4S · xH2O
CAS號碼:
分子量::
641.61 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D +50 to +70°, c = 0.2 in methanol
顏色
light yellow to light brown
溶解度
DMSO: ≥20 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.Cc1[nH]c(\C=C2/C(=O)Nc3ccc(cc23)S(=O)(=O)Cc4c(Cl)cccc4Cl)c(C)c1C(=O)N5CCC[C@@H]5CN6CCCC6
InChI
1S/C32H34Cl2N4O4S.H2O/c1-19-29(35-20(2)30(19)32(40)38-14-6-7-21(38)17-37-12-3-4-13-37)16-24-23-15-22(10-11-28(23)36-31(24)39)43(41,42)18-25-26(33)8-5-9-27(25)34;/h5,8-11,15-16,21,35H,3-4,6-7,12-14,17-18H2,1-2H3,(H,36,39);1H2/b24-16-;/t21-;/m1./s1
InChI 密鑰
MKHQWLQMOSOUEQ-SCLITUASSA-N
相關類別
應用
PHA-665752水合物已被用作c-Met抑制剂:
  • 用于研究其对带有额外中心体的人乳腺上皮MCF10A细胞氧化应激的影响[1]
  • 用于研究其对驱动绿色荧光蛋白(TOP-GFP)癌症干细胞(CSC)培养物表达的T细胞特异性转录因子/淋巴增强子结合因子 -1(TCF / LEF-1)响应启动子克隆形成的影响[2]
  • 用于研究其对黑素瘤细胞系的抑制作用。 [3]
生化/生理作用
PHA-665752 是一种 c-Met 激酶抑制剂。
PHA-665752 是一种 c-Met 激酶抑制剂。PHA-665752 是 ATP 竞争性活性位点抑制剂,对 c-Met 的选择性是一组酪氨酸和丝氨酸-苏氨酸激酶的 50 倍以上。
特點和優勢
该化合物是受体分类及信号转导手册上Met页面上的特色化合物。想要浏览手册的其他页面, 请单击此处
这种化合物是激酶磷酸酶生物学研究的特色产品。点击此处发现更多特色激酶磷酸酶生物产品。在sigma.com/discover-bsm可了解更多关于其他研究领域中关于生物活性小分子的消息。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Oxidative stress in cells with extra centrosomes drives non-cell-autonomous invasion
Arnandis T, et al.
Developmental Cell, 47(4), 409-424 (2018)
Replication Study: Wnt activity defines colon cancer stem cells and is regulated by the microenvironment
Essex A, et al.
eLife, 8(4), e45426-e45426 (2019)
Registered report: Tumour micro-environment elicits innate resistance to RAF inhibitors through HGF secretion
Blum D, et al.
eLife, 3(4), e04034-e04034 (2014)
Anthony Essex et al.
eLife, 8 (2019-06-20)
As part of the Reproducibility Project: Cancer Biology we published a Registered Report (Evans et al., 2015), that described how we intended to replicate selected experiments from the paper 'Wnt activity defines colon cancer stem cells and is regulated by
David Blum et al.
eLife, 3 (2014-12-11)
The Reproducibility Project: Cancer Biology seeks to address growing concerns about reproducibility in scientific research by conducting replications of 50 papers in the field of cancer biology published between 2010 and 2012. This Registered Report describes the proposed replication plan
文章
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology