重要文件
PZ0136
Sigma-Aldrich
CP-100263 dihydrochloride hydrate
≥97% (HPLC)
同義詞:
(-)-CP 99994 dihydrochloride hydrate, (2R,3R)-N-[(2-Methoxyphenyl)methyl]-2-phenyl-3-piperidinamine dihydrochloride hydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H24N2O·2HCl
CAS號碼:
分子量::
369.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
solid
顏色
white to off-white
溶解度
H2O: ≥5 mg/mL
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.Cl.Cl.COc1ccccc1CN[C@@H]2CCCN[C@@H]2c3ccccc3
InChI
1S/C19H24N2O.2ClH.H2O/c1-22-18-12-6-5-10-16(18)14-21-17-11-7-13-20-19(17)15-8-3-2-4-9-15;;;/h2-6,8-10,12,17,19-21H,7,11,13-14H2,1H3;2*1H;1H2/t17-,19-;;;/m1.../s1
InChI 密鑰
KBQMYQWHOPCSMG-ONBPXQNSSA-N
生化/生理作用
CP-100263 is an NK-1 neurokinin receptor antagonist.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)