化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to off-white
溶解度
DMSO: ≥20 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.CN[C@@H]1CCC(c2ccc(Br)cc2)c3ccccc13
InChI
1S/C17H18BrN.ClH/c1-19-17-11-10-14(12-6-8-13(18)9-7-12)15-4-2-3-5-16(15)17;/h2-9,14,17,19H,10-11H2,1H3;1H/t14-,17+;/m0./s1
InChI 密鑰
FRGRVQZKRCFTHR-SQQLFYIASA-N
生化/生理作用
CP-53631 is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI); antidepressant.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
我们提供许多血清素受体相关产品,满足您的各类研究需求。
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.