重要文件
PZ0036
Sigma-Aldrich
甘草酸鲁卡帕里布
≥98% (HPLC)
同義詞:
8-氟-1,3,4,5-四氢-2- [4-[((甲基氨基)甲基]苯基] -6H-吡咯并[4,3,2-ef] [2]苯并ze庚因-6-芳基磺酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H18FN3O · C10H16O4S
CAS號碼:
分子量::
555.66
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
pale yellow
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
FC1=CC(C(NCC2)=O)=C3C2=C(C4=CC=C(CNC)C=C4)NC3=C1.CC5(C)[C@@H]6CC[C@@]5(CS(O)(=O)=O)C(C6)=O
InChI
1S/C19H18FN3O.C10H16O4S/c1-21-10-11-2-4-12(5-3-11)18-14-6-7-22-19(24)15-8-13(20)9-16(23-18)17(14)15;1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h2-5,8-9,21,23H,6-7,10H2,1H3,(H,22,24);7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t;7-,10-/m.1/s1
InChI 密鑰
INBJJAFXHQQSRW-STOWLHSFSA-N
生化/生理作用
PARP 抑制剂;抗癌药
卢卡帕尼是 DNA 修复酶聚 ADP 核糖聚合酶-1(PARP-1)的抑制剂。研究发现,它在许多癌症中均具有抗癌活性,并已被批准用于治疗先前治疗过的 BRCA 突变型卵巢癌。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Yaroslava Karpova et al.
Biochemical pharmacology, 167, 149-162 (2019-03-19)
In our previous studies of the molecular mechanisms of poly(ADP-ribose) polymerase 1 (PARP-1)-mediated transcriptional regulation we identified a novel class of PARP-1 inhibitors targeting the histone-dependent route of PARP-1 activation. Because histone-dependent activation is unique to PARP-1, non-NAD-like PARP-1 inhibitors