物種活性
mouse, human, rat
技術
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GRTP1(79774)
免疫原
a 16 amino acid peptide from near the center of human GRTP1.
聯結
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4591.
外觀
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
相關產品
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2