技術
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... UNC93A(54346)
免疫原
a 18 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human Unc93a.
聯結
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4551.
外觀
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2