重要文件
P9644
Sigma-Aldrich
L-Pyroglutamic acid pentachlorophenyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H6Cl5NO3
CAS號碼:
分子量::
377.44
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Clc1c(Cl)c(Cl)c(OC(=O)[C@@H]2CCC(=O)N2)c(Cl)c1Cl
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)