生物源
maize
microbial (T.album
T. ALBUM)
plant seeds (barley)
soybean
yeast
品質等級
形狀
lyophilized powder
比活性
≥3.0 unit/mg solid
分子量
28.93 kDa
成份
Protein, ≥15% biuret
技術
DNA extraction: suitable
應用
diagnostic assay manufacturing
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于去除内毒素结合的阳离子蛋白,如溶菌酶和核糖核酸酶A。
据报道,其可用于分离肝、酵母和绿豆线粒体
用于测定酶在细胞膜上的定位
用于石蜡包埋组织切片的处理,暴露用于抗体标记的抗原结合位点。
用于可传播海绵状脑病(TSE)研究中朊病毒脑组织样本蛋白的消化。
生化/生理作用
單位定義
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
客戶也查看了
文章
蛋白酶 K 可消化結構蛋白、去除核酸酶及分離完整的基因組 DNA,有助於分子生物學應用。
Pro K 有助於破壞細胞膜以釋放 DNA,對下游分子生物學技術至關重要。
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Pro K aids in disrupting cell membranes for DNA release, crucial for downstream molecular biology techniques.
條款
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.