重要文件
P8018
Sigma-Aldrich
六氯铂酸钾
powder
同義詞:
六氯化铂 (IV) 钾, 六氯化铂二钾, 六氯铂酸二钾, 氯化铂钾, 氯铂酸钾, 铂氯化钾
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
K2PtCl6
CAS號碼:
分子量::
485.99
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
形狀
powder
顏色
yellow
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI 密鑰
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges