重要文件
P3626
Sigma-Aldrich
Phe-Gly-Gly-Phe
≥97% (HPLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H26N4O5
CAS號碼:
分子量::
426.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NC(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)NC(Cc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C22H26N4O5/c23-17(11-15-7-3-1-4-8-15)21(29)25-13-19(27)24-14-20(28)26-18(22(30)31)12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14,23H2,(H,24,27)(H,25,29)(H,26,28)(H,30,31)
InChI 密鑰
NWFLONJLUJYCNS-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)