特點
non-bleeding: no
refill: no
pH測量範圍
6.0-7.7, resolution: 0.3-0.4 pH unit
檢測方法
colorimetric
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
非出血 pH 色条。只需将试纸浸入试液中,直至完成显色。然后将显色后的颜色与包装上的序列图进行比较,并读取 pH 值。每种试纸所涵盖的范围按如下所示的刻度进行划分。每个包装包含100个条带均带有贴合的顶部,置于透明的塑料容器中。