一般說明
MQuant pH检测适用于环境分析和工业过程控制中的所有介质。通过我们这种特殊的方法生产的pH指示剂试纸条,较普通的试纸有非常明显的优势:由于指示剂不会渗出,所以可以将试纸条直接留在测试介质中而不会对其造成污染。这些试纸的使用非常容易,通过肉眼观察试纸上反应区域并与色卡区域进行比较,完美地匹配反应颜色,从而对pH值进行半定量测定。巧妙的Safetyedge盒可安全存放并方便的取出试纸条。如需对需要特定pH范围的样品的其他参数进行检测(如Spectroquant,请参见使用说明),我们建议使用MQuant pH试纸条进行预检测。
非渗漏 pH 6.5 - 6.8 - 7.1 - 7.4 - 7.7 - 7.9 - 8.1 - 8.3 - 8.5 - 8.7 - 9.0 - 9.5 - 10.0 MQuant®
聯結
替代品:9583-1; 9583-3; 9583
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1