化驗
≥95% (HPLC and TLC)
形狀
powder
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@](O)(CC[C@@]4([H])[C@]5([H])OC(C)(C)[C@@]6([H])C[C@]7([H])C(=C)Cc8c(Cl)cc9[nH]c(c5c9c8[C@]67O)[C@]34C)[C@]1%10O[C@]%10([H])[C@@H](O)[C@H](O2)C(C)=C
InChI
1S/C37H44ClNO6/c1-15(2)28-27(40)31-37(45-31)23(43-28)9-10-33(6)34(7)18(8-11-35(33,37)41)29-25-24-21(39-30(25)34)14-20(38)17-12-16(3)19-13-22(32(4,5)44-29)36(19,42)26(17)24/h14,18-19,22-23,27-29,31,39-42H,1,3,8-13H2,2,4-7H3/t18-,19+,22+,23-,27-,28+,29-,31+,33+,34+,35-,36+,37-/m0/s1
InChI 密鑰
JDUWHZOLEDOQSR-JKPSMKLGSA-N
應用
生化/生理作用
特點和優勢
其他說明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.
聯絡技術服務