Merck
全部照片(4)
重要文件
P2949
Sigma-Aldrich
PIPES 钠盐
≥99% (titration)
同義詞:
1,4-哌嗪二乙磺酸钠盐, Na-PIPES, 1,4-哌嗪二乙磺酸 钠盐, 哌嗪-N,N′-双(2-乙磺酸) 钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C8H17N2O6S2Na
CAS號碼:
分子量::
324.35
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥99% (titration)
形狀
crystalline powder
pH值
4.5-4.7
有用的pH值範圍
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
溶解度
0.1 M NaOH: 250 mg/mL, clear, colorless
應用
diagnostic assay manufacturing
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].OS(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2.Na/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
OGGAIRCLBMGXCZ-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
1, 4-哌嗪二乙磺酸(PIPES)是一种两性离子缓冲液,[1]属于乙磺酸缓冲液系列,由Good等人率先推出,是一种用于细胞培养、电子显微镜组[1][2]和其他生物学应用织固定的无毒缓冲液。PIPES 不与金属离子相互作用。由于其在37°C时的pKa接近生理pH,因此在生物、生化和环境研究中被用作缓冲物质。[3]PIPES满足特定的标准:中值pKa,最大水溶性且在所有其他溶剂中的溶解度极小,盐效应极低,pKa随温度变化极小,化学和酶学稳定,在可见光或紫外光谱范围吸光度极小,易于合成。可将碱溶液添加到不含 PIPES 的酸中并滴定至适当的 pH 值,或通过混合单钠盐和二钠盐的等摩尔溶液并滴定至适当的 pH 值,制备缓冲液。
應用
PIPES 钠盐缓冲液可用于:
  • 配制 BRB80 缓冲液,以通过荧光显微镜对动态微管和单个驱动蛋白分子成像[4]
  • 作为 PEM 固定液成分[5]
  • 复溶红细胞 (RBC),以研究 pH 对 5 配位α-亚硝酰血红蛋白 (HbNO) 稳定性的影响[6]
特點和優勢
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Imaging the Drosophila retina: zwitterionic buffers PIPES and HEPES induce morphological artifacts in tissue fixation
Nie J, et al.
BMC Developmental Biology (2015)
Simultaneous Interference Reflection and Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy for Imaging Dynamic Microtubules and Associated Proteins
Tuna Y, et al.
Journal of Visualized Experiments (2022)
Catalytic application of 1, 4-piperazinediethanesulfonic acid (PIPES) for the one-pot multicomponent synthesis of pyrano [4, 3-b] pyrans
Organic preparations and procedures international, 52(4), 368-373 (2020)
Conventional specimen preparation techniques for transmission electron microscopy of cultured cells
Bozzola JJ
Methods in Molecular Biology, 1-18 (2007)
Keity J Farfán-Pira et al.
microPublication biology, 2022 (2022-07-06)
In Drosophila , the pattern of the wing selector gene, vestigial ( vg ), is established by at least two enhancers: the Boundary Enhancer, which drives expression along the disc's Dorsal-Ventral boundary; and the Quadrant Enhancer (QE) that patterns the