文件
P1132
Sigma-Aldrich
Pterine
~95%
同義詞:
2-氨基-3-羟基蝶啶, 2-氨基-4-氧代二氢蝶啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H5N5O
CAS號碼:
分子量::
163.14
Beilstein:
150294
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
生物源
synthetic
化驗
~95%
形狀
powder
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Nc1nc(O)c2nccnc2n1
InChI
1S/C6H5N5O/c7-6-10-4-3(5(12)11-6)8-1-2-9-4/h1-2H,(H3,7,9,10,11,12)
InChI 密鑰
HNXQXTQTPAJEJL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
蝶呤已用于:
  • 在光化学法中作为诱导DNA损伤
  • 在黄嘌呤氧化酶测定中作为底物
  • 作为标准品在薄层色谱法(TLC)中用于定量微生物中法蝶呤
生化/生理作用
蝶呤由吡嗪和嘧啶组成,在酮基和氨基上有取代基。蝶呤存在于包括蓝细菌在内的所有生物中。可作为氧化还原酶类的辅助因子,并作为叶酸合成的前体。蝴蝶翅膀上的蝶呤吸收光并引起非相干散射。蝶呤通过脱氧鸟苷的羟基化诱导DNA的改变。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Andrea Sariego-Jamardo et al.
Pediatric neurology, 53(5), 422-426 (2015-10-18)
The mechanisms of the ketogenic diet remain unclear, but several predictors of response have been proposed. We aimed is to study the relationship between the etiology of epilepsy, cerebrospinal fluid neurotransmitters, pterins, and amino acids, and response to a ketogenic
Pterin function in bacteria
Feirer N and Fuqua C
Pteridines, 18(1), 23-36 (2017)
Photoinduced cleavage of plasmid DNA in the presence of pterin
Lorente C, et al.
Pteridines, 11(3), 100-105 (2000)
Febuxostat, an inhibitor of xanthine oxidase, suppresses lipopolysaccharide-induced MCP-1 production via MAPK phosphatase-1-mediated inactivation of JNK
Nomura J, et al.
PLoS ONE, 8(9), e75527-e75527 (2013)
Evaluation of Pterin, a Promising Drug Candidate from Cyanide Degrading Bacteria
Mahendran R, et al.
Current Microbiology, 75(6), 684-693 (2018)