重要文件
D1393
Sigma-Aldrich
4-(N-[2,4-Diamino-6-pteridinylmethyl]amino)benzoic acid sodium salt
≥95% (TLC)
同義詞:
4-Amino-4-deoxypteroic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C14H12N7O2Na
CAS號碼:
分子量::
333.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.28
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
synthetic (organic)
化驗
≥95% (TLC)
形狀
powder
顏色
yellow to orange
SMILES 字串
[Na+].Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C([O-])=O)cnc2n1
InChI
1S/C14H13N7O2.Na/c15-11-10-12(21-14(16)20-11)18-6-9(19-10)5-17-8-3-1-7(2-4-8)13(22)23;/h1-4,6,17H,5H2,(H,22,23)(H4,15,16,18,20,21);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
NDXULQWYAMJQGC-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
4-(N-[2,4-Diamino-6-pteridinylmethyl]amino)benzoic acid is an impurity found in methotrexate preparations. It may be used as a reference compound in methothrexate purity analysis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Roberto Gotti et al.
Electrophoresis, 25(16), 2830-2837 (2004-09-08)
A cyclodextrin-modified micellar electrokinetic chromatographic (CD-MEKC) method for the determination of the most important potential impurities of methotrexate (MTX): 2,4-diamino-6-(hydroxymethyl)pteridine, aminopterine hydrate, 4-[N-(2-amino-4-hydroxy-6-pteridinylmethyl)-N-methylamino] benzoic acid, 4-[N-(2,4-diamino-6-pteridinylmethyl)-N-methylamino] benzoic acid, and the distomer D-MTX is presented. The MEKC separation of these compounds