重要文件
O9006
Sigma-Aldrich
cis-13-Octadecenoic acid
~99% (GC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H34O2
CAS號碼:
分子量::
282.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
~99% (GC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(O)=O
包裝
Sealed ampule under argon.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)