重要文件
O5126
Sigma-Aldrich
Oligomycin B
~95% (HPLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C45H72O12
CAS號碼:
分子量::
841.08
Beilstein:
5705502
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
~95% (HPLC)
抗生素活性譜
fungi
作用方式
enzyme | inhibits
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@]12CC[C@H](CC)\C=C\C=C\C[C@H](C)[C@@H](O)[C@](C)(O)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)\C=C\C(=O)O[C@@]([H])([C@H]1C)[C@@H](C)[C@]3(O2)O[C@]([H])(C[C@H](C)O)[C@H](C)CC3=O
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Chemical structure: macrolide
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)