重要文件
NP4
Sigma-Aldrich
TERGITOL烷氧基聚乙烯氢氧基乙醇(非离子表面活性剂)
Type NP-4
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
描述
non-ionic
種類
Type NP-4
SMILES 字串
CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)OCCO
InChI
1S/C17H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-12-17(13-11-16)19-15-14-18/h10-13,18H,2-9,14-15H2,1H3
InChI 密鑰
KUXGUCNZFCVULO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
聚乙二醇醚(非离子型)表面活性剂。
法律資訊
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow