重要文件
N9643
Sigma-Aldrich
Naphthofluorescein di-(β-D-galactopyranoside)
≥95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C40H36O15
CAS號碼:
分子量::
756.70
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95%
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OCC1OC(Oc2ccc3c4Oc5c(ccc6cc(OC7OC(CO)C(O)C(O)C7O)ccc56)C8(OC(=O)c9ccccc89)c4ccc3c2)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C40H36O15/c41-15-27-29(43)31(45)33(47)38(52-27)50-19-7-9-21-17(13-19)5-11-25-35(21)54-36-22-10-8-20(51-39-34(48)32(46)30(44)28(16-42)53-39)14-18(22)6-12-26(36)40(25)24-4-2-1-3-23(24)37(49)55-40/h1-14,27-34,38-39,41-48H,15-16H2
InChI 密鑰
VGPNCTSZSMPXDJ-UHFFFAOYSA-N
基底
Fluorogenic substrate for β-galactosidase.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)