Merck
全部照片(4)
重要文件
N7125
Sigma-Aldrich
1-萘基磷酸酯 钾盐
powder, >98% (NaOH, titration)
同義詞:
α-Naphthyl acid phosphate monopotassium salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C10H8O4PK
CAS號碼:
分子量::
262.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
1-萘基磷酸酯 钾盐, powder
化驗
>98% (NaOH, titration)
品質等級
形狀
powder
顏色
white to faint yellow
溶解度
H2O: 50 mg/mL
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[K].OP(O)(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9O4P.K.H/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;;/h1-7H,(H2,11,12,13);;
InChI 密鑰
AJEYDRMDDMSWCS-UHFFFAOYSA-N
相關類別
生化/生理作用
Non-specific phosphatase inhibitor. Inhibits acid, alkaline and protein phosphatases.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)