重要文件
N6766
Sigma-Aldrich
Hamilton® 注射器针头
for series TLL (PTFE Luer-Lock) syringes, needle size 26s ga (bevel tip), needle bevel 22 °, needle L 2 in. (55 mm)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
Kel-F hub
stainless steel needle
針尺寸
26s ga (bevel tip)
特點
Use with LT and TLL syringes
製造商/商標名
Hamilton 90139
針長
2 in. (55 mm)
針斜面
22 °
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Hamilton N 系列注射器配备用户不能更换的固定针头。RN 和 KH 系列注射器配备用户可更换的拆卸式针头。LT 和 TLL 系列注射器的针头必须另外购买。RN 注射器的备用针头以及 LT 和 TLL 注射器的附加针头在以下列出。KH 针头列于 7000 系列注射器之后,二者可配合使用。
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.[1] The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.[2]
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques
Don P. Wolf
Springer Science & Business Media, 192-192 (2012)