化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
溶解度
H2O: insoluble <2 mg/mL
DMSO: >20 mg/mL
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)C(=O)OCC
生化/生理作用
Nemadipine-A is a L-type calcium channel α1-subunit antagonist.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3