重要文件
N4036
Sigma-Aldrich
Neuropeptide Y Subtype 2 Receptor human
membrane suspension
同義詞:
NPY2, NPY2R
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
human
品質等級
形狀
membrane suspension
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
基因資訊
human ... NPY2R(4887)
生化/生理作用
Membranes suspended in 50 mM Tris-HCl containing 5 mM MgCl2, 0.1% BSA, and 10% glycerol, pH 7.7. Actual concentration and specific binding capacity are provided with each lot.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)