重要文件
N3127
Sigma-Aldrich
Tris(4-nitrophenyl) phosphate
同義詞:
Phosphoric acid tri(4-nitrophenyl ester)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H12N3O10P
CAS號碼:
分子量::
461.28
Beilstein:
1898010
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)Oc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)cc1
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)